Platin(IV)oxid Hydrat 99,9% (71 - 75% Pt) (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11049.01 11049.03 11049.06 11049.14
11049.01EA 65.1 EUR
11049.01 11049.03 11049.06 11049.14
Platin(IV)oxid Hydrat 99,9% (71 - 75% Pt) (Metall-Basis)
Platin(IV)oxid Hydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 52785-06-5 Molecular Formula: O2Pt.xH2O Formula Weight: 227.09(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Dark brown Merck Reference: 14,7527 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00066964
Formel: O₂Pt·H₂O
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066964
CAS-Nummer: 52785-06-5
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7527