Platin(IV)oxid Hydrat hydrogenation catalyst, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Platindioxid Hydrat, Adams Katalysator
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07346.0001
8.07346.8500
8.07346.0001EA
259
EUR
8.07346.0001
8.07346.8500
Platin(IV)oxid Hydrat hydrogenation catalyst, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Platin(IV)oxid Hydrat
Formel:
O₂Pt·H₂O Molecular Weight: 245.09 g/mol Schmelzpunkt: 450 Dichte: 10.2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066964 CAS-Nummer: 52785-06-5 EINECS: 215-223-0 UN: 3085 ADR: 5.1 (8) II Merck Index: 12,07686 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 450 °C |
Molar Mass | 227.08 g/mol |