Platin(IV)oxid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Platindioxid Hydrat, Adams Katalysator
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
520616-1G 520616-5G
SIAL520616-1GEA 165 EUR
SIAL520616-1G SIAL520616-5G
Platin(IV)oxid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Platin(IV)oxid Hydrat
Formel: O₂Pt·H₂O
Molecular Weight: 245.09 g/mol
Schmelzpunkt: 450
Dichte: 10.2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00066964
CAS-Nummer: 52785-06-5
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07686