Ruthenium(IV)oxid Hydrat (> 54% Ru)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
197430010 197430050 197430250
ACRO197430010EA 64.3 EUR
ACRO197430010 ACRO197430050 ACRO197430250
Ruthenium(IV)oxid Hydrat (> 54% Ru)
Ruthenium(IV)oxid Hydrat
Formel: O₂Ru·H₂O
Dichte: 6,97 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149846
CAS-Nummer: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder
Assay ≥54 % (Ru)