Ruthenium(IV)oxid Hydrat (≥54% Ru)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
11803.06
11803.03
11803.14
11803.06EA
446
EUR
11803.06
11803.03
11803.14
Ruthenium(IV)oxid Hydrat (≥54% Ru)
Ruthenium(IV)oxid Hydrat
CAS No.: 32740-79-7
Molecular Formula: O2Ru.xH2O
Formula Weight: 133.07(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00149846
Oxidation
Formel:
O₂Ru·H₂O Dichte: 6,97 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149846 CAS-Nummer: 32740-79-7 EINECS: 234-840-6 ADR: , |