Ruthenium(IV)oxid Hydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

463760-1G 463760-5G
SIAL463760-1GEA 75.8 EUR
SIAL463760-1G SIAL463760-5G
Ruthenium(IV)oxid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(IV)oxid Hydrat
Formel: O₂Ru·H₂O
Molecular Weight: 151,08 g/mol
Dichte: 6,97 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149846
CAS-Nummer: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR