Eisen(II)sulfat Heptahydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Eisenvitriol
12967.06
12967.14
12967.06EA
80.8
EUR
12967.06
12967.14
Eisen(II)sulfat Heptahydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Purity: 99.999%
CAS No.: 7782-63-0
Molecular Formula: FeO4S.7H2O
Formula Weight: 278.02 (151.91anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.897
Appearance: Pale green
Melting Point: 64° -6H2O
Merck Reference: 14,4057
MDL No.: MFCD00149719
Formel:
FeSO₄·7H₂O Schmelzpunkt: 64 °C (-6H₂O) Dichte: 1,897 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149719 CAS-Nummer: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Merck Index: 14,4057 |