Eisen(II)sulfat Heptahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Eisenvitriol
A15178.0C
A15178.0E
A15178.36
A15178.0CEA
297
EUR
A15178.0C
A15178.0E
A15178.36
Eisen(II)sulfat Heptahydrat ≥98%
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 7782-63-0
Molecular Formula: FeO4S.7H2O
Formula Weight: 278.02 (151.91anhy)
Melting Point: 64° -6H2O
Merck Reference: 14,4057
MDL No.: MFCD00149719
Formel:
FeSO₄·7H₂O Molecular Weight: 278,02 g/mol Schmelzpunkt: 64 °C (-6H₂O) Dichte: 1,897 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149719 CAS-Nummer: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Merck Index: 14,4057 |