Eisen(II)sulfat Heptahydrat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Achtung
Synonyme: Eisenvitriol
15247.1600 15247.3600 15247.5600
KRAF15247.1600EA 35.2 EUR
KRAF15247.1600 KRAF15247.3600 KRAF15247.5600
Eisen(II)sulfat Heptahydrat analytisches Reagens
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Formel: FeSO₄·7H₂O
Molecular Weight: 278,02 g/mol
Schmelzpunkt: 64 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149719
CAS-Nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091