Eisen(II)sulfat Heptahydrat ≥96%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Eisenvitriol
24237.294EA
43.4
EUR
24237.294
24237.363
Eisen(II)sulfat Heptahydrat ≥96%, TECHNICAL
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Formel:
FeSO₄·7H₂O Molecular Weight: 278,02 g/mol Schmelzpunkt: 64 °C Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149719 CAS-Nummer: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Merck Index: 13,04091 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 96 % |