Eisen(II)sulfat Heptahydrat ≥96%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Eisenvitriol
24240.295EA
68.8
EUR
24240.295
24240.364
Eisen(II)sulfat Heptahydrat ≥96%, GPR RECTAPUR®
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Formel:
FeSO₄·7H₂O Molecular Weight: 278,02 g/mol Schmelzpunkt: 64 °C Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149719 CAS-Nummer: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Merck Index: 13,04091 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 96 % |
Not precipitated by NH4OH (as SO4) | Max. 0.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |