Eisen(II)sulfat Heptahydrat 99,5-105,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Eisenvitriol
24244.232EA
28.5
EUR
24244.232
24244.298
24244.460
Eisen(II)sulfat Heptahydrat 99,5-105,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Formel:
FeSO₄·7H₂O Molecular Weight: 278,02 g/mol Schmelzpunkt: 64 °C Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149719 CAS-Nummer: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Merck Index: 13,04091 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.5 - 105.0 % |
Identification A | Passes test Ph.Eur. |
Identification B | Passes test Ph.Eur. |
pH (20°C; 5 %) | 3.0 - 4.0 |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
As (Arsenic) | Max. 2 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 50 ppm |
Cu (Copper) | Max. 10 ppm |
Fe (III) (Iron) | Max. 0.1 % |
Mn (Manganese) | Max. 0.05 % |
Ni (Nickel) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 50 ppm |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |