Eisen(II)sulfat Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Eisenvitriol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
F8633-1KG F8633-250G
SIALF8633-1KGEA 240 EUR
SIALF8633-1KG SIALF8633-250G
Eisen(II)sulfat Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Formel: FeSO₄·7H₂O
Molecular Weight: 278,02 g/mol
Schmelzpunkt: 64 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149719
CAS-Nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091