Nickelsulfat Hexahydrat ≥99,97% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nickel(II)sulfat Hexahydrat
53130.18 53130.30
53130.18EA 88.2 EUR
53130.18 53130.30
Nickelsulfat Hexahydrat ≥99,97% (Metall-Basis)
Nickelsulfat Hexahydrat
Purity: 99.97% min CAS No.: 10101-97-0 Molecular Formula: NiO4S.6H2O Formula Weight: 262.86 (154.77anhy) Physical Form: Lump Density: 2.070 Appearance: Green Odour: Odourless pH: 4.3-4.7 Merck Reference: 14,6517 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149813
Formel: NiSO₄·6H₂O
Molecular Weight: 262,85 g/mol
Schmelzpunkt: 840 °C
Dichte: 2,070
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149813
CAS-Nummer: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6517