Nickelsulfat Hexahydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nickel(II)sulfat Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06726.1000
1.06726.9050
1.06726.1000EA
184
EUR
1.06726.1000
1.06726.9050
Nickelsulfat Hexahydrat, Supelco®
Nickelsulfat Hexahydrat
Formel:
NiSO₄·6H₂O Molecular Weight: 262.85 g/mol Schmelzpunkt: 840 Dichte: 2.07 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149813 CAS-Nummer: 10101-97-0 EINECS: 232-104-9 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,06541 |