Nickelsulfat Hexahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Nickel(II)sulfat Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06727.0100 1.06727.0250 1.06727.1000
1.06727.0100EA 69 EUR
1.06727.0100 1.06727.0250 1.06727.1000
Nickelsulfat Hexahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Nickelsulfat Hexahydrat
Formel: NiSO₄·6H₂O
Molecular Weight: 262,85 g/mol
Schmelzpunkt: 840 °C
Dichte: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149813
CAS-Nummer: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06541
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 53 °C
Molar Mass 262.86 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 2.07 g/cm3 (20 °C)
pH 4.3 - 4.7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials