(R)-(-)-Linalool, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(-)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadien, Licareol, (R)-(-)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
62139-100ML 62139-25ML
SIAL62139-100MLEA 152 EUR
SIAL62139-100ML SIAL62139-25ML
(R)-(-)-Linalool, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Linalool
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,25 g/mol
MDL: MFCD00135469
CAS-Nummer: 126-91-0
EINECS: 204-811-2