(R)-(-)-Epichlorhydrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (R)-(-)-3-Chlor-1,2-epoxypropan, (R)-(-)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, (R)-(-)-Glycerolepichlorhydrin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
540072-25G 540072-5G
SIAL540072-25GEA 46.6 EUR
SIAL540072-25G SIAL540072-5G
(R)-(-)-Epichlorhydrin, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Epichlorhydrin
Formel: ClCH₂CH(O)CH₂
Siedepunkt: 115…116 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077759
CAS-Nummer: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN: 2023
ADR: 6.1,II