(S)-(+)-Epichlorhydrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
540080-25G 540080-5G
SIAL540080-25GEA 140 EUR
SIAL540080-25G SIAL540080-5G
(S)-(+)-Epichlorhydrin, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Epichlorhydrin
Formel: ClCH₂CH(O)CH₂
Siedepunkt: 113…115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077760
CAS-Nummer: 67843-74-7
UN: 2023
ADR: 6.1,II