N-Acetyl-L-cystein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ac-Cys-OH, (R)-(+)-N-Acetylcystein, (R)-(+)-2-(Ethanoylamino)-3-mercaptopropansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A9165-25G A9165-100G A9165-5G
SIALA9165-25GEA 79.8 EUR
SIALA9165-25G SIALA9165-100G SIALA9165-5G
N-Acetyl-L-cystein, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-L-cystein
Formel: C₅H₉NO₃S
Molecular Weight: 163,2 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004880
CAS-Nummer: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 13,00090