Organischer Referenzstandard, Benzoesäure 1.000 µg/ml in Methanol
Lieferant: Restek
31415-3 31415-5
REST31415-3EA 0 EUR
REST31415-3 REST31415-5
Organischer Referenzstandard, Benzoesäure 1.000 µg/ml in Methanol
Standards Organische Standards
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung Benzoic acid
Environmentally Preferable
CAS Nr. 65-85-0
Formel C₇H₆O₂