L(+)-Asparagin, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(S)-(+)-Asparagin, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid
B21473.0E
B21473.22
B21473.36
B21473.0EEA
1059
EUR
B21473.0E
B21473.22
B21473.36
L(+)-Asparagin, wasserfrei 99%
L(+)-Asparagin
Purity: 99%
CAS No.: 70-47-3
Molecular Formula: C4H8N2O3
Formula Weight: 132.12
Melting Point: 234-236° dec.
Beilstein Reference: 1723527
Merck Reference: 14,837
MDL No.: MFCD00064401
Formel:
H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H Molecular Weight: 132,12 g/mol Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 234…236 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064401 CAS-Nummer: 70-47-3 EINECS: 200-735-9 Merck Index: 14,837 |