Organischer Referenzstandard, Ethylbenzol 2.000 µg/ml in Methanol
Lieferant: Restek
30290-3 30290-5
REST30290-3EA 0 EUR
REST30290-3 REST30290-5
Organischer Referenzstandard, Ethylbenzol 2.000 µg/ml in Methanol
Standards Organische Standards
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung Ethylbenzene
Environmentally Preferable
CAS Nr. 100-41-4
Formel C₈H₁₀