L(+)-Asparagin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(+)-Asparagin, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
A0884-100G
A0884-10MG
A0884-1KG
A0884-25G
A0884-500G
SIALA0884-100GEA
136
EUR
SIALA0884-100G
SIALA0884-10MG
SIALA0884-1KG
SIALA0884-25G
SIALA0884-500G
L(+)-Asparagin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Asparagin
Formel:
H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H Molecular Weight: 132,12 g/mol Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 234…235 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064401 CAS-Nummer: 70-47-3 EINECS: 200-735-9 Merck Index: 12,00872 |