Organischer Referenzstandard, Toluol 2.000 µg/ml in Methanol
Lieferant: Restek
30415-3 30415-5
REST30415-3EA 0 EUR
REST30415-3 REST30415-5
Organischer Referenzstandard, Toluol 2.000 µg/ml in Methanol
Standards Organische Standards
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung Toluene
Environmentally Preferable
CAS Nr. 108-88-3
Formel C₇H₈