L(+)-Glutamin, Pulver, nicht steril
Lieferant: Biowest
Synonyme: QLevoglutamid(S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amid(S)-(+)-GlutaminL(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amidGlnL(+)-Glutaminsäure-5-amidH-Gln-OH(S)-(+)-Glutaminsäure-5-amid
P1012-500GREA 169 EUR
P1012-500GR P1012-1KG
L(+)-Glutamin, Pulver, nicht steril
L(+)-Glutamin
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 146,15 g/mol
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 185…186 °C
Dichte: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008044
CAS-Nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/28/2299828.jpg