L(+)-Glutamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(+)-Glutaminsäure-5-amid, Q, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amid, (S)-(+)-Glutamin, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amid, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutaminsäure-5-amid, Gln, Levoglutamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16016.0025 8.16016.0100
8.16016.0025EA 31.3 EUR
8.16016.0025 8.16016.0100
L(+)-Glutamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutamin
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 146,15 g/mol
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 185…186 °C
Dichte: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008044
CAS-Nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 100 g/l (40 °C)
Melting Point 185 - 186 °C
Molar Mass 146.15 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
pH 4.0 - 6.0 (25 g/l, H2O, 20 °C)