L(+)-Glutamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: L(+)-Glutaminsäure-5-amid, Q, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amid, (S)-(+)-Glutamin, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amid, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutaminsäure-5-amid, Gln, Levoglutamid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

G6392-10VL G6392-1VL
SIALG6392-10VLEA 257 EUR
SIALG6392-10VL SIALG6392-1VL
L(+)-Glutamin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutamin
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 185…186 °C
Dichte: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008044
CAS-Nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR