L(+)-Diethyltartrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (+)-Diethyl-L-tartrat, L(+)-Threarsäurediethylester, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäurediethylester, L(+)-Weinsäurediethylester, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäurediethylester, (R,R)-(+)-Weinsäurediethylester, (R,R)-(+)-Diethyltartrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäurediethylester
A10641.0B A10641.22 A10641.30 A10641.36
A10641.0BEA 196 EUR
A10641.0B A10641.22 A10641.30 A10641.36
L(+)-Diethyltartrat ≥98%
L(+)-Diethyltartrat
Purity: 98% CAS No.: 87-91-2 Molecular Formula: C8H14O6 Formula Weight: 206.19 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: 17° Boiling Point: 280° Beilstein Reference: 1727145 Merck Reference: 14,3855 Optical Rotation: +27° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00009143
Formel: C₈H₁₄O₆
Molecular Weight: 206,2 g/mol
Siedepunkt: 280 °C
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,205
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009143
CAS-Nummer: 87-91-2
EINECS: 201-783-3
Merck Index: 14,3855