L(+)-Diethyltartrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (+)-Diethyl-L-tartrat, L(+)-Threarsäurediethylester, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäurediethylester, L(+)-Weinsäurediethylester, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäurediethylester, (R,R)-(+)-Weinsäurediethylester, (R,R)-(+)-Diethyltartrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäurediethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W237809-100G-K W237809-1KG-K W237809-5KG-K
SIALW237809-100G-KEA 80.6 EUR
SIALW237809-100G-K SIALW237809-1KG-K SIALW237809-5KG-K
L(+)-Diethyltartrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Diethyltartrat
Formel: C₈H₁₄O₆
Molecular Weight: 206,2 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18,7 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009143
CAS-Nummer: 87-91-2
EINECS: 201-783-3
Merck Index: 13,03886