(+)-Dimethyl-L-tartrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(+)-Dimethyl-L-tartrat, L(+)-Weinsäuredimethylester, (R,R)-(+)-Weinsäuredimethylester, L(+)-Threarsäuredimethylester, (R,R)-(+)-Dimethyltartrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäuredimethylester, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäuredimethylester, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäuredimethylester
172490250
172491000
172495000
ACRO172490250EA
29.4
EUR
ACRO172490250
ACRO172491000
ACRO172495000
(+)-Dimethyl-L-tartrat 99%
(+)-Dimethyl-L-tartrat
Formel:
C₆H₁₀O₆ Molecular Weight: 178.14 g/mol Siedepunkt: 157…159 °C (15hPa) Schmelzpunkt: 48…50 °C Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064437 CAS-Nummer: 608-68-4 EINECS: 210-166-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +20° to +22° (20°C, 589 nm) (10% in water) |
Elemental Analysis | 5.22 to 5.65 % (N) |