(+)-Dimethyl-L-tartrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (+)-Dimethyl-L-tartrat, L(+)-Weinsäuredimethylester, (R,R)-(+)-Weinsäuredimethylester, L(+)-Threarsäuredimethylester, (R,R)-(+)-Dimethyltartrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäuredimethylester, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäuredimethylester, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäuredimethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
163457-100G 163457-25G
SIAL163457-100GEA 306 EUR
SIAL163457-100G SIAL163457-25G
(+)-Dimethyl-L-tartrat, Sigma-Aldrich®
(+)-Dimethyl-L-tartrat
Formel: C₆H₁₀O₆
Molecular Weight: 178,14 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…61 °C
Dichte: 1,3403 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00064437
CAS-Nummer: 608-68-4
EINECS: 210-166-8