D(-)-Diethyltartrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (-)-Diethyl-D-tartrat, D(-)-Threarsäurediethylester, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäurediethylester, D(-)-Weinsäurediethylester, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybutandisäurediethylester, (S,S)-(-)-Weinsäurediethylester, (S,S)-(-)-Diethyltartrat, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybernsteinsäurediethylester
A17992.06 A17992.14 A17992.22
A17992.06EA 24.4 EUR
A17992.06 A17992.14 A17992.22
D(-)-Diethyltartrat ≥99%
D(-)-Diethyltartrat
Purity: 99% CAS No.: 13811-71-7 Molecular Formula: C8H14O6 Formula Weight: 206.19 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: 17° Boiling Point: 280° Beilstein Reference: 1727143 Optical Rotation: -26.5° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00064451
Formel: C₈H₁₄O₆
Siedepunkt: 280 °C
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,205
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064451
CAS-Nummer: 13811-71-7
EINECS: 237-458-8