(-)-Dimethyl-D-tartrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybutandisäuredimethylester, D(-)-Threarsäuredimethylester, (S,S)-(-)-Weinsäuredimethylester, (S,S)-(-)-Dimethyltartrat, (-)-Dimethyl-D-tartrat, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäuredimethylester, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybernsteinsäuredimethylester, D(-)-Weinsäuredimethylester
Purity: 99%
CAS No.: 13171-64-7
Molecular Formula: C6H10O6
Formula Weight: 178.14
Flash Point:
Formel:
C₆H₁₀O₆ Molecular Weight: 178,14 g/mol Siedepunkt: 158 °C (11 mmHg) Schmelzpunkt: 48…56 °C Dichte: 1,30 Flammpunkt: >170 °C (338 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008445 CAS-Nummer: 13171-64-7 EINECS: 236-118-6 |