D(-)-Arginin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (R)-(-)-Arginin, H-D-Arg-OH, D(-)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure, (R)-(-)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure

MQ200

A2646-1G A2646-250MG A2646-5G
SIALA2646-1GEA 134 EUR
SIALA2646-1G SIALA2646-250MG SIALA2646-5G
D(-)-Arginin, Sigma-Aldrich®
D(-)-Arginin
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Molecular Weight: 174.2 g/mol
Schmelzpunkt: 212
MDL: MFCD00063116
CAS-Nummer: 157-06-2
EINECS: 205-866-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR