L(+)-Arginin für die Biochemie, Millipore®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure, (S)-(+)-Arginin, H-L-Arg-OH, H-Arg-OH, L(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01542.0100
1.01542.1000
1.01542.9010
1.01542.0100EA
57.8
EUR
1.01542.0100
1.01542.1000
1.01542.9010
L(+)-Arginin für die Biochemie, Millipore®
L(+)-Arginin
Formel:
C₆H₁₄N₄O₂ Molecular Weight: 174.2 g/mol Siedepunkt: 368 Schmelzpunkt: 238 Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002635 CAS-Nummer: 74-79-3 EINECS: 200-811-1 Merck Index: 13,00785 |