L-Arginin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: L(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid, L(+)-Arginin Hydrochlorid, H-Arg-OH.HCl, (S)-(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid, (S)-(+)-Arginin Hydrochlorid, H-L-Arg-OH.HCl
A14730.0E A14730.22 A14730.36
A14730.0EEA 516 EUR
A14730.0E A14730.22 A14730.36
L-Arginin Hydrochlorid ≥98%
L-Arginin Hydrochlorid
Purity: 98+% CAS No.: 1119-34-2 Molecular Formula: C6H14N4O2.HCl Formula Weight: 210.67 Melting Point: 216° dec. Beilstein Reference: 3631658 Merck Reference: 14,780 Optical Rotation: +22° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064550
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
Molecular Weight: 210.66 g/mol
Schmelzpunkt: 216 °C (Zers.)
Dichte: 1.42
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064550
CAS-Nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785