L-Arginin Hydrochlorid, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid, L(+)-Arginin Hydrochlorid, H-Arg-OH.HCl, (S)-(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid, (S)-(+)-Arginin Hydrochlorid, H-L-Arg-OH.HCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01543.1000 1.01543.9010
1.01543.1000EA 351 EUR
1.01543.1000 1.01543.9010
L-Arginin Hydrochlorid, Millipore®
L-Arginin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
Molecular Weight: 210.66 g/mol
Schmelzpunkt: 218
Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064550
CAS-Nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785