D(-)-Norleucin 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(R)-(-)-2-Aminohexansäure, (R)-(-)-α-Aminocapronsäure, H-D-Nle-OH, (R)-(-)-Norleucin
L08257.03
L08257.06
L08257.03EA
42.9
EUR
L08257.03
L08257.06
D(-)-Norleucin 99
D(-)-Norleucin
Purity: 99%
CAS No.: 327-56-0
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point:
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 131.17 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008099 CAS-Nummer: 327-56-0 EINECS: 206-320-9 Merck Index: 12,06800 |