L(+)-Cystein, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyme: (R)-(+)-2-Amino-3-mercaptopropansäure, H-Cys-OH, (R)-(+)-Cystein
243005-1 243005-25
243005-1EA 916 EUR
243005-1 243005-25
L(+)-Cystein, Millipore®
L-Cystein
Formel: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Molecular Weight: 121.16 g/mol
Siedepunkt: 254
Schmelzpunkt: 115
Dichte: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064306
CAS-Nummer: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810