L(+)-Cystein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (R)-(+)-2-Amino-3-mercaptopropansäure, H-Cys-OH, (R)-(+)-Cystein
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C7352-10MG C7352-100G C7352-1KG C7352-25G
SIALC7352-10MGEA 32.5 EUR
SIALC7352-10MG SIALC7352-100G SIALC7352-1KG SIALC7352-25G
L(+)-Cystein, Sigma-Aldrich®
L-Cystein
Formel: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Molecular Weight: 121.16 g/mol
Siedepunkt: 254
Schmelzpunkt: 115
Dichte: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064306
CAS-Nummer: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810