D(-)-Lithiumlactat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D(-)-Lactic acid lithium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L1000-100MG L1000-1G
SIALL1000-100MGEA 189 EUR
SIALL1000-100MG SIALL1000-1G
D(-)-Lithiumlactat, Sigma-Aldrich®
D(-)-Lithiumlactat
Formel: C₃H₅LiO₃
Molecular Weight: 96,01 g/mol
CAS-Nummer: 27848-81-3
EINECS: 248-693-0