L(+)-Milchsäure 90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-(+)-Milchsäure, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure, L-Milchsäure
189870010
189872500
189870051
ACRO189870010EA
90.2
EUR
ACRO189870010
ACRO189872500
ACRO189870051
L(+)-Milchsäure 90%
L(+)-Milchsäure
Formel:
C₃H₆O₃ Molecular Weight: 90,08 g/mol Siedepunkt: 125 °C Schmelzpunkt: ~ 53 °C Dichte: 1,2 g/cm³ Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064266 CAS-Nummer: 79-33-4 EINECS: 201-196-2 Merck Index: 13,05352 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Density | (20°C) 1.2 to 1.21 g/ml |
Identification | Passes test |
Titration excess NaOH | ≥88 % |
Chloride (Cl) | ≤0.2 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.25 % |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Sugars | Passes test |