L(+)-Milchsäure, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure, L-Milchsäure
L13242.06 L13242.14 L13242.22 AB172346.0100
L13242.06EA 73.9 EUR
L13242.06 L13242.14 L13242.22 ABCRAB172346.0100
L(+)-Milchsäure, wasserfrei 98%
L(+)-Milchsäure
Purity: 98% CAS No.: 79-33-4 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless pH: 2.8 Melting Point: 52-54° Boiling Point: 119°/12mm Beilstein Reference: 1720251 Merck Reference: 14,5337 MDL No.: MFCD00064266
Formel: C₃H₆O₃
Molecular Weight: 90.08 g/mol
Siedepunkt: 119 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Dichte: 1.22
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064266
CAS-Nummer: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 14,5337