L(+)-Milchsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure, L-Milchsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L6402-10G L6402-1G L6402-5G
SIALL6402-10GEA 646 EUR
SIALL6402-10G SIALL6402-1G SIALL6402-5G
L(+)-Milchsäure, Sigma-Aldrich®
L(+)-Milchsäure
Formel: C₃H₆O₃
Molecular Weight: 90,08 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼53 °C
Dichte: ∼1,385 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064266
CAS-Nummer: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352