L(+)-Lithiumlactat 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
L(+)-Milchsäure Lithiumsalz, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure Lithiumsalz, (S)-(+)-Milchsäure Lithiumsalz
297610250
297610050
297611000
297615000
ACRO297610250EA
43.2
EUR
ACRO297610250
ACRO297610050
ACRO297611000
ACRO297615000
L(+)-Lithiumlactat 99%, rein
L(+)-Lithiumlactat
Formel:
C₃H₅LiO₃ Molecular Weight: 96.01 g/mol Siedepunkt: 200 °C Schmelzpunkt: >75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065512 CAS-Nummer: 27848-80-2 EINECS: 248-692-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | -13° to -16° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |