L(+)-Natriumlactat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure Natriumsalz, L(+)-Milchsäure Natriumsalz, (S)-(+)-Milchsäure Natriumsalz
L14500.06
L14500.14
L14500.06EA
49.1
EUR
L14500.06
L14500.14
L(+)-Natriumlactat ≥98%
L(+)-Natriumlactat
Purity: 98+%
CAS No.: 867-56-1
Molecular Formula: C3H5NaO3
Formula Weight: 112.06
Melting Point: ca 160°
Beilstein Reference: 4567087
Formel:
C₃H₅NaO₃ Molecular Weight: 112,06 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066576 CAS-Nummer: 867-56-1 EINECS: 212-762-3 |