L(+)-Natriumlactat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure Natriumsalz, L(+)-Milchsäure Natriumsalz, (S)-(+)-Milchsäure Natriumsalz
71718-10G 71718-50G
SIAL71718-10GEA 86.9 EUR
SIAL71718-10G SIAL71718-50G
L(+)-Natriumlactat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Natriumlactat
Formel: C₃H₅NaO₃
Molecular Weight: 112.06 g/mol
MDL: MFCD00066576
CAS-Nummer: 867-56-1
EINECS: 212-762-3