L(+)-Natriumlactat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure Natriumsalz, L(+)-Milchsäure Natriumsalz, (S)-(+)-Milchsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L7022-10G L7022-50G L7022-5G
SIALL7022-10GEA 261 EUR
SIALL7022-10G SIALL7022-50G SIALL7022-5G
L(+)-Natriumlactat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Natriumlactat
Formel: C₃H₅NaO₃
Molecular Weight: 112.06 g/mol
MDL: MFCD00066576
CAS-Nummer: 867-56-1
EINECS: 212-762-3