Kalium-D-gluconat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: D-Gluconsäure Kaliumsalz, Dextronsäure Kaliumsalz, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Kaliumsalz
229320010 229322500
ACRO229320010EA 94.6 EUR
ACRO229320010 ACRO229322500
Kalium-D-gluconat 99%
Kalium-D-gluconat
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Schmelzpunkt: 178…181 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00064211
CAS-Nummer: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 12,07796
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 % (C6H11KO7) On dried substance
Loss on drying ≤3 % (105°C, 4 h) (Vacuum)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Reducing substances ≤1 % (as Dextrose)